Learn More
Kartell™ HDPE Standardized Screw Caps
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL 18
GL 25
Descrizione
- Made of HDPE (High-density Polyethylene)
- For use with PE bottles DIN 168
- Easy to use screw cap
Specifica
Specifica
Colore | White |
Materiale | HDPE |
Materiale della vite | HDPE |
Linea di prodotti | Cap |
Product Type | HDPE Screw Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kartell™ Bottles 15841 - 15861 |
Materiale chiusura | HDPE |
Dimensione chiusura | GL 25 |
Tipo di chiusura | Screw Cap |