Learn More
Brand™ Bottiglie rettangolari in HDPE con imboccatura larga
In HDPE traslucido. I flaconi quadrati in HPDE con imboccatura larga BRAND™ offrono un ingombro ridotto su contatori, banchi e armadi stretti. La chiusura antimanomissione in polipropilene comprende un cono sigillante con anello di tenuta rimovibile. Ideali come contenitori per la conservazione.
1.74€ - 10.35€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Include | Anello di tenuta rimovibile |
Materiale | HDPE |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11613129
|
Brand™
130412 |
100 ml | GL 32 | N/A | ||||||
11623129
|
Brand™
130414 |
250 ml | GL 45 | N/A | ||||||
11633129
|
Brand™
130418 |
500 ml | GL 54 | N/A | ||||||
11643129
|
Brand™
130422 |
1000 ml | GL 54 | N/A | ||||||
11653129
|
Brand™
130424 |
1500 ml | GL 80 | N/A | ||||||
10121871
|
Brand™
130426 |
2500 ml | GL 80 | N/A | ||||||
11663129
|
Brand™
130428 |
4000 ml | GL 80 | N/A | ||||||
Descrizione
- Realizzate in HDPE traslucido.
- La chiusura antimanomissione in polipropilene comprende un cono sigillante con anello di tenuta rimovibile.
- La forma rettangolare offre un ingombro ridotto su contatori, banchi e armadi stretti.
- Ideali per l'uso come contenitori per la conservazione.
Specifica
Semitrasparente | |
HDPE | |
Sì | |
Pozzetti quadrati | |
Polipropilene |
Anello di tenuta rimovibile | |
Blu | |
Larga | |
Square Bottle | |
Vite |
Titolo del prodotto
Brand™ Bottiglie rettangolari in HDPE con imboccatura larga