Learn More
Brand™ Bottiglie rettangolari in HDPE con imboccatura larga
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Descrizione
- Manufactured from translucent HDPE.
- Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
- Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
- Ideal for use as a storage container.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 4000 ml |
Colore | Semitrasparente |
Dimensioni (L x P x A) | 142 x 142 x 294 mm |
Include | Anello di tenuta rimovibile |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 142mm |
Larghezza (sistema metrico) | 294mm |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 80 |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |