Learn More
Horst™ Nastro riscaldante molto flessibile modello HBQ
Marca:  Horst™ 20401
Codice prodotto. 10332322
  • 317.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 Lm
0.5 m
HBQ
0.5 Lm
∼230V Voltage
Very Flexible Heating Tape
Certificati
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Horst™ Nastro riscaldante molto flessibile modello HBQ > Length: 0.5m