Learn More
Horst™ Nastro riscaldante molto flessibile modello HBQ
317.00€ - 795.00€
Specifica
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HBQ
Product Type Very Flexible Heating Tape
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10332322
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Horst™
20401
0.5 m
317.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10087141
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Horst™
20402
1 m
397.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10322462
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Horst™
20403
1.5 m
463.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486371
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Horst™
20404
2 m
600.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10148781
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Horst™
20406
3 m
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
∼230V Voltage
HBQ
Very Flexible Heating Tape