Learn More
Hamilton™ Tungsten Cleaning Wires
For mechanical cleaning to remove needle obstructions.
22.85€ - 26.90€
Specifica
Materiale | Tungsten |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 17.78 cm |
Product Type | Cleaning Wire |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10464302
|
Hamilton™
18306 |
23s Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
22.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11588853
|
Hamilton™
18303 |
24 to 26G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
23.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10612503
|
Hamilton™
18300 |
26s and 31 to 33G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
22.85€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10642003
|
Hamilton™
18301 |
22s, 25s and 28 to 30G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
22.85€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10345382
|
Hamilton™
18302 |
27G Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
23.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10427171
|
Hamilton™
18304 |
22, 23G and Larger Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit |
26.90€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Can be threaded through the needle to clear blockages
- For a variety of needle gauges
- Provided in packs of 10
Order Info
Ten wires per pack.
Specifica
Tungsten | |
7 in. | |
17.78 cm | |
Cleaning Wire |