Learn More
Hamilton™ Tungsten Cleaning Wires
For mechanical cleaning to remove needle obstructions.
Marca:  Hamilton™ 18306
Codice prodotto. 10464302
  • 22.85€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tungsten wires, best used with Hamilton Company Needle Cleaning Concentrate (14-819-85, 14-819-86).
Order Info
Ten wires per pack.
Specifica
Specifica
Tungsten
17.78 cm
23s Needle, Syringe and Needle Cleaning Kit
7 in.
Cleaning Wire