Learn More
Grant Instruments™ Spare Block for PHMT Thermoshaker
Holds up to 32 microtubes or one 96-well microplate for PHMT Series Thermoshaker
369.00€ - 377.00€
Specifica
Temperature Range (Metric) | 5°C to 100°C |
---|---|
Tipo | Block |
Stabilità termica | ±0.1°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15241226
|
Grant Instruments™
PSC32 |
0.2 mL | 20 x 0.2mL microtubes |
377.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15123706
|
Grant Instruments™
PSC24N |
1.5 mL | 24 x 1.5mL microtubes |
377.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12942968
|
Grant Instruments™
PSC24 |
2 mL | 24 x 2.0mL microtubes |
369.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12955511
|
Grant Instruments™
PSC18 |
0.05 mL | 20 x 0.5mL microtubes plus 12 x 1.5mL microtubes |
369.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12954587
|
Grant Instruments™
PSC96 |
0.02 mL | 96-Well Microplates (0.2 mL) |
377.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Additional/Spare block for PHMT Series Thermoshaker for Microtubes and Microplates
- PSC18: Holds 20 x 0.5mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC24: Holds 24 x 2.0mL microtubes
- PSC24N: Holds 24 x 1.5mL microtubes
- PSC32: Holds 20 x 0.2mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC96: Holds a 96-well PCR microplate
Specifica
5°C to 100°C | |
Block | |
±0.1°C |