Learn More
Grant Instruments™ Spare Block for PHMT Thermoshaker
Holds up to 32 microtubes or one 96-well microplate for PHMT Series Thermoshaker
Marca: Grant Instruments™ PSC24N
244.89 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Additional/Spare block for PHMT Series Thermoshaker for Microtubes and Microplates
- PSC18: Holds 20 x 0.5mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC24: Holds 24 x 2.0mL microtubes
- PSC24N: Holds 24 x 1.5mL microtubes
- PSC32: Holds 20 x 0.2mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC96: Holds a 96-well PCR microplate
Specifica
1.5 mL | |
5°C to 100°C | |
±0.1°C |
24 x 1.5mL microtubes | |
Block |