Learn More
Gold Zinc slugs, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
460.29€ - 1664.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Zinc slugs
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Zn; 95:5 wt%
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02092916
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15433895
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043468.KG
1 Pc. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15441907
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043468.KJ
5 Pc. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Gold Zinc slugs
Au:Zn; 95:5 wt%
MFCD02092916
≈3.7g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
99.99%
Slug
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures