Learn More
Gold Zinc slugs, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043468.KJ
Codice prodotto. 15441907
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gold Zinc slugs
Au:Zn; 95:5 wt%
MFCD02092916
99.99%
Slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
5 Pc.
≈3.7g/slug