Learn More
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25in)dia x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
337.68€ - 1184.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Germanium slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ge; 88:12 wt%
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091706
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15483495
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KG
1 Pc. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15493495
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KJ
5 Pc. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Gold Germanium slug
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
Premion™
≈2.9g/slug
6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
99.999%
Odorless
Slug
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures