Learn More
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25in)dia x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014173.KG
Codice prodotto. 15483495
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gold Germanium slug
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
99.999%
Odorless
Slug
6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
1 Pc.
Premion™
≈2.9g/slug