Learn More
Gold Germanium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72in) wide, Premion™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
1540.67€ - 2388.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Germanium foil
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ge; 88:12 wt%
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091706
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11313398
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BS
10 cm
1540.67€
Pezzo
11323398
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BW
50 cm N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Gold Germanium foil
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
Premion™
≈6.45g/10cm
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
(metals basis)
99.997%
Odorless
Foil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures