Learn More
Gold Germanium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72in) wide, Premion™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BW
Codice prodotto. 11323398
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gold Germanium foil
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
99.997%
Odorless
Foil
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
(metals basis)
50 cm
Premion™
≈6.45g/10cm