Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
With a minimum order quantity of 1 box.
127.00€ - 191.00€
Specifica
Colore chiusura | Natural |
---|---|
Descrizione | Rolled rim |
Diametro (sistema metrico) interno | Approx. 30 mm |
Materiale | Glass |
Materiale chiusura | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10509398
|
Karl Hecht™
42785016 |
∼25 mL |
127.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15941801
|
Karl Hecht™
42785028 |
∼50 mL |
191.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Flat bottom
- With rolled rim
- Available in a range of capacities
Specifica
Natural | |
Approx. 30 mm | |
Plastic | |
200/Pk. |
Rolled rim | |
Glass | |
Snap Cap |