Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
With a minimum order quantity of 1 box.
Marca: Karl Hecht™ 42785028
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Flat bottom
- With rolled rim
- Available in a range of capacities
Specifica
Natural | |
Approx. 30 mm | |
∼50 mL | |
Snap Cap |
Rolled rim | |
Glass | |
Plastic | |
200/Pk. |