Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Buerkle™ Glass Sampling Bottles can be used with Buerkle™ ProfiSampler.
10.28€ - 22.20€
Specifica
Descrizione | Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex |
---|---|
Quantità | Each |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11951541
|
Buerkle™
5314-0010 |
100 mL |
10.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11961541
|
Buerkle™
5314-0025 |
250 mL |
17.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11826403
|
Buerkle™
5314-0050 |
500 mL |
18.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10361612
|
Buerkle™
5314-0100 |
1000 mL |
22.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
Specifica
Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex | |
45 mm | |
Sì | |
Sample Bottle | |
Polypropylene |
Each | |
Blu | |
Si | |
ProfiSampler Aluminum | |
Screw Cap |