Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Buerkle™ Glass Sampling Bottles can be used with Buerkle™ ProfiSampler.
Marca: Buerkle™ 5314-0050
14.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
Specifica
500 mL | |
Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex | |
Borosilicate Glass | |
Si | |
Blu | |
Autoclavable | |
Sample Bottle | |
Polypropylene | |
Screw Cap |
Transparent | |
Tappo | |
Each | |
45 mm | |
Sì | |
Rotondo | |
ProfiSampler Aluminum | |
45 mm |