Learn More
Hellma™ Cella macro con ciotola in vetro
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
183.00€ - 300.00€
Specifica
Tipo | Celle macro |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
Quantità | Confezione da 2 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spettrofotometro |
Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11767263
|
Hellma™
100-40-20 |
14 mL | N/A | ||||||
10475041
|
Hellma™
100-50-20 |
17.5 mL |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11771804
|
Hellma™
100-50-20 |
17.5 mL | N/A | ||||||
Descrizione
- Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
- For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Celle macro | |
Confezione da 2 | |
12.5 mm |
9.5 mm | |
Spettrofotometro | |
Spettroscopia |