Learn More
Hellma™ Cella macro con ciotola in vetro
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
Marca:  Hellma™ 100-40-20
Codice prodotto. 11767263
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Specifica
Celle macro
Vetro ottico
Confezione da 2
Da 320 a 2500 nm
Spettrofotometro
Spettroscopia
14 mL
9.5 mm
40 mm
42.5 mm
12.5 mm