Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode
Especially useful for the separation of combination electrodes into separate measuring and reference electrodes. SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode are for special applications and make complex applications even more reliable.
158.00€ - 330.00€
Specifica
Descrizione | Ceramic Diaphragm |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Tipo | Reference Electrode |
Codice del prodotto | Marca | Elettrolita di riferimento | Diametro (sistema metrico) corpo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elettrolita di riferimento | Diametro (sistema metrico) corpo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10213462
|
SI Analytics™
1070048 |
Calomel | 10 mm | 103 mm | N/A | ||||
10725013
|
SI Analytics™
1070074 |
Hg/Hg2SO4 | 10 mm | 103 mm | N/A | ||||
10542113
|
SI Analytics™
1070029 |
Calomel | 12 mm | 120 mm | N/A | ||||
10315572
|
SI Analytics™
1070044 |
Ag/AgCl | 12 mm | 120 mm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- The combination of pure measuring electrodes for i.e. ion-selective measurements or special constructions with one reference electrode
- Redox titrations with a constant pH value with glass electrodes as reference and redox single sensors as measuring electrode
- Application of double-electrolyte electrodes for an optimal adaptation of reference electrolyte to the measuring media.
Specifica
Ceramic Diaphragm | |
Vetro | |
0 to 14 | |
Reference Electrode |