Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode
Especially useful for the separation of combination electrodes into separate measuring and reference electrodes. SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode are for special applications and make complex applications even more reliable.
Marca:  SI Analytics™ 1070048
Codice prodotto. 10213462
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The combination of pure measuring electrodes for i.e. ion-selective measurements or special constructions with one reference electrode
  • Redox titrations with a constant pH value with glass electrodes as reference and redox single sensors as measuring electrode
  • Application of double-electrolyte electrodes for an optimal adaptation of reference electrolyte to the measuring media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ceramic Diaphragm
0 to 14
Calomel
103 mm
Vetro
Reference Electrode
15°C to 40°C
10 mm