Learn More
Formic Acid, 98-100%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CH2O2, CAS Number-64-18-6, formylic acid, myrmicyl, acide formique, methanoic acid, hydrogen carboxylic acid, aminic acid, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2.5L, 101 deg.C, CHEBI:30751, Colorless, 46.02g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, formic acid, 8 deg.C, 3297, 46.025
68.35€ - 523.00€
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10559570
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
F/1900/PB08
500 mL Plastic Coated Glass bottle
68.35€
500mL
10785711
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
F/1900/PB15
1 L Plastic Coated Glass bottle
93.70€
1L
10141570
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
F/1900/PB17
2.5 L Plastic Coated Glass bottle
132.00€
2.50L
10792354
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
F/1900/25
25 L Plastic container
523.00€
25L
Descrizione
Descrizione
CH2O2, CAS Number-64-18-6, formylic acid, myrmicyl, acide formique, methanoic acid, hydrogen carboxylic acid, aminic acid, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2.5L, 101 deg.C, CHEBI:30751, Colorless, 46.02g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, formic acid, 8 deg.C, 3297, 46.025
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Formic Acid, 98-100%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™