Learn More
Formic Acid, 98-100%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Descrizione
CH2O2, CAS Number-64-18-6, formylic acid, myrmicyl, acide formique, methanoic acid, hydrogen carboxylic acid, aminic acid, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2.5L, 101 deg.C, CHEBI:30751, Colorless, 46.02g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, formic acid, 8 deg.C, 3297, 46.025
Specifica
Specifica
pH | 2.1 |
Punto di fusione | 8°C |
Punti di ebollizione | 101°C |
Colore | Colorless |
Peso formulazione | 46.02g/mol |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 44mbar at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Formic acid