Learn More
Fluorescein Sodium Salt, indicator, 98.5 to 100.5%, Honeywell Fluka™
Indicator, 98.5-100.5%
64.19€ - 1532.24€
Identificatori chimici
CAS 518-47-8
Formula molecolare C20H10Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 376.28
Numero MDL MFCD00167039
InChI Key NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15682930
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
28803-100G
100 g Glass Bottle
64.19€
100g
15692930
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
28803-1KG
1 kg Glass Bottle
440.83€
1kg
15602940
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
28803-4X1KG
4 x 1 kg Glass Bottle
1532.24€
pezzi 4
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
518-47-8
376.28
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
C20H10Na2O5
MFCD00167039
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Specifica
Fluorescein Sodium Salt
518-47-8
MFCD00167039
3833041
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
376.28
98.5 to 100.5%
Red
>300°C
C20H10Na2O5
NONH for all modes of transport
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
376.27g/mol
Indicator
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 208-253-0