Learn More
Fluorescein Sodium Salt, indicator, 98.5 to 100.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
pezzi 4
Indicator, 98.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-47-8
Formula molecolare C20H10Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 376.28
Numero MDL MFCD00167039
InChI Key NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein Sodium Salt
Punto di fusione >300°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Peso formulazione 376.27g/mol
Percent Purity 98.5 to 100.5%
Grado Indicator
Imballaggio Glass Bottle
Colore Red
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder