Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile rinforzato
posizionato nello scompartimento più basso, carico max. 67 kg, con fissaggio supplementare per l'esercizio di agitatore, mescolatore, sistema a rulli
565.00€ - 595.00€
Specifica
Descrizione | Ripiano estraibile rinforzato - posizionato nello scompartimento più basso, carico max. 45 kg, con fissaggio supplementare per l'esercizio di agitatore, mescolatore, sistema a rulli |
---|---|
Materiale | Steel |
Tipo | Reinforced Shelf |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15651916
|
BINDER™
8012-0817 |
Dispositivi BINDER KT 115, KT 170 |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15661916
|
BINDER™
8012-0818 |
Dispositivi BINDER KT 53 |
565.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Reinforced
- Positioned at bottom level
- Maximum load of 45 kg
Specifica
Ripiano estraibile rinforzato - posizionato nello scompartimento più basso, carico max. 45 kg, con fissaggio supplementare per l'esercizio di agitatore, mescolatore, sistema a rulli | |
Steel | |
Reinforced Shelf |