Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile rinforzato
posizionato nello scompartimento più basso, carico max. 67 kg, con fissaggio supplementare per l'esercizio di agitatore, mescolatore, sistema a rulli
Marca:  BINDER™ 8012-0818
Codice prodotto. 15661916
  • 565.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reinforced
  • Positioned at bottom level
  • Maximum load of 45 kg
Specifica
Specifica
Ripiano estraibile rinforzato - posizionato nello scompartimento più basso, carico max. 45 kg, con fissaggio supplementare per l'esercizio di agitatore, mescolatore, sistema a rulli
Max. load of 67 kg
Reinforced Shelf
Dispositivi BINDER KT 53
Steel
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BINDER™ Ripiano estraibile rinforzato > For Use With: KT 53