Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
20.12€ - 45.45€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
Stile punta | Bordi smussati |
Graduated | Yes |
Product Line | SureOne |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11923446
![]() |
Fisherbrand™
T113RS-FIS |
Sí | Giallo | Rack con coperchio incernierato |
31.92€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11963446
![]() |
Fisherbrand™
T113RNS-FIS |
Sterile | Trasparente | Rack con coperchio incernierato |
33.94€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11913446
![]() |
Fisherbrand™
T113R-FIS |
Non sterile | Giallo | Rack con coperchio incernierato |
25.86€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11953446
![]() |
Fisherbrand™
T113RN-FIS |
Non sterile | Trasparente | Rack con coperchio incernierato |
26.66€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11933446
![]() |
Fisherbrand™
T113RL-FIS |
Non sterile | Yellow | Ricarica |
23.23€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12922521
![]() |
Fisherbrand™
T113RLN-FIS |
Non sterile | Trasparente | Ricarica |
45.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11903446
![]() |
Fisherbrand™
T113G-FIS |
Non sterile | Yellow | BUlk |
20.12€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11943446
![]() |
Fisherbrand™
T113GN-FIS |
Non sterile | Trasparente | BUlk |
20.49€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Description
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
- In polipropilene di alta qualità
- Aderenza perfetta grazie al cono a inserimento preciso
- Manipolazione ottimale grazie alla forma stabile
- Prodotto autoclavabile
- Garantito esente da polveri grazie al particolare trattamento di ionizzazione
- Disponibile presterilizzato o non sterile
- Trasparenza eccellente dovuta all'elevata qualità delle superfici
- Minima umidità residua dovuta alla qualità controllata delle materie prime
- Eccellente accuratezza volumetrica grazie alla precisione del foro del puntale
- Volumi del puntale definiti in base alle attività più comuni
- Puntali Aeroject™ con filtri speciali in PE-HD idrofobico
- Barriera contro gli aerosol e protezione dalla contaminazione
- Indicati per tutti i tipi di pipetta utilizzati più comunemente
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono: fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifications
1 - 200 μl | |
Bordi smussati | |
SureOne |
2in. | |
Yes | |
10, 50, 100 μl |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.