Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
24.57 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24147" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
- In polipropilene di alta qualità
- Aderenza perfetta grazie al cono a inserimento preciso
- Manipolazione ottimale grazie alla forma stabile
- Prodotto autoclavabile
- Garantito esente da polveri grazie al particolare trattamento di ionizzazione
- Disponibile presterilizzato o non sterile
- Trasparenza eccellente dovuta all'elevata qualità delle superfici
- Minima umidità residua dovuta alla qualità controllata delle materie prime
- Eccellente accuratezza volumetrica grazie alla precisione del foro del puntale
- Volumi del puntale definiti in base alle attività più comuni
- Puntali Aeroject™ con filtri speciali in PE-HD idrofobico
- Barriera contro gli aerosol e protezione dalla contaminazione
- Indicati per tutti i tipi di pipetta utilizzati più comunemente
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono: fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
1 - 200 μl | |
Non sterile | |
Sì | |
5 cm | |
Rack con coperchio incernierato | |
Yes | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Giallo | |
2in. | |
DNase, RNase, and DNA Free | |
Bordi smussati | |
SureOne | |
10, 50, 100 μl |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl > Yellow; Nonsterile; Hinged Rack; Graduations: at 10, 50, and 100uL