Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio Solvent-Vented™ con etichettatura di sicurezza
Prestampati con nome e formula chimica. Le spruzzette con etichettatura di sicurezza Bel Art™ Solvent-Vented™ sono dotate di una valvola antigocciolamento brevettata e consentono di erogare il liquido in posizione verticale o capovolte.
18.90€ - 19.34€
Specifica
Capacità | 16 once, 500 ml |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Colore | Semitrasparente |
Materiale | LDPE |
Codice del prodotto | Marca | Chemical Label | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Chemical Label | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11567153
|
Fisherbrand™
11642-3622 |
Acetone | N/A | ||||||
12368616
|
Fisherbrand™
11642-3639 |
Ethanol | N/A | ||||||
11587153
|
Fisherbrand™
11642-3624 |
Isopropanol | N/A | ||||||
11577153
|
Fisherbrand™
11642-3623 |
Methanol | N/A | ||||||
11507163
|
Fisherbrand™
11642-3638 |
Unlabeled | N/A | ||||||
Descrizione
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
- Flacone con apertura grande da 2 poll. (53 mm) per un facile rabbocco
- Chiusura in polipropilene con design impermeabile, con codifica a colori per facilitare l'identificazione
- LDPE traslucido, resistente ai solventi; ipoclorito di sodio in un flacone in LDPE bianco, per una protezione dalla luce tra 230 e 450 nm; toluene in un flacone in LDPE rosso
- Fornisce la conformità ai requisiti OSHA descritti in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Etichettato con sei dei nomi di solventi più comunemente utilizzati o con etichetta propria; sono disponibili etichette personalizzate
Utilizzare LYOB (Label Your Own Bottle) solo con solventi compatibili con LDPE.
Order Info
Pre-marcati con sei solventi comuni; disponibili anche senza marcatura.
Specifica
16 once, 500 ml | |
16 oz. | |
LDPE | |
Sì | |
No | |
Cilindrico | |
Polipropilene | |
Polypropylene Closure |
500 ml | |
Semitrasparente | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Non autoclavabile | |
Larga | |
Wash Bottle | |
53 mm | |
Yes |