Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio Solvent-Vented™ con etichettatura di sicurezza
Prestampati con nome e formula chimica. Le spruzzette con etichettatura di sicurezza Bel Art™ Solvent-Vented™ sono dotate di una valvola antigocciolamento brevettata e consentono di erogare il liquido in posizione verticale o capovolte.
Marca:  Fisherbrand™ 11642-3623
Codice prodotto. 11577153
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
  • Wide mouth 2 in. (53mm) bottle for easy refilling
  • Polypropylene closure with leakproof design, color-coded to aid in easy identification
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Labeled with six of the most commonly used solvent names or label your own; custom labeling available
Use LYOB only with solvents compatible with LDPE.
Order Info
Pre-marcati con sei solventi comuni; disponibili anche senza marcatura.
Specifica
Specifica
16 once, 500 ml
16 oz.
LDPE
OSHA 29 CFR 1910.1200
Non autoclavabile
Larga
Wash Bottle
Polipropilene
Polypropylene Closure
500 ml
Semitrasparente
Verde
No
Cilindrico
Methanol
53 mm