Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
20.60€ - 61.35€
Specifica
Materiale | Polietilene |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11512473
|
Fisherbrand™
00624-1500 |
500 ml | Isopropanolo | N/A | ||||||
10022564
|
Fisherbrand™
F11646-0622 |
500 ml | Acetone |
61.35€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11522473
|
Fisherbrand™
00628-1500 |
500 ml | Toluene | N/A | ||||||
11532473
|
Fisherbrand™
00631-1500 |
500 ml | Acqua deionizzata | N/A | ||||||
12375448
|
Fisherbrand™
00637-1502 |
500 ml | Etanolo | N/A | ||||||
11562463
|
Fisherbrand™
00620-1500 |
500 ml | Acqua distillata | N/A | ||||||
11582463
|
Fisherbrand™
00622-1000 |
1000 ml | Acetone | N/A | ||||||
Descrizione
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
- Stampa di facile lettura sui flaconi
- Flaconi a imboccatura larga 53 mm (2 pollici) una ricarica più semplice
- In LDPE semitrasparente e resistente ai solventi; il flacone di ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce compresa tra 230 e 450nm; il flacone di toluene è in LDPE rosso
- Tappi in polipropilene
- Garantisce la conformità ai requisiti OSHA delineati negli Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Utilizzare solo con solventi compatibili con LDPE
Order Info
Disponibili in confezioni da sei, tutti con la stessa etichetta, o in un assortimento di sei flaconi: un flacone da 500 ml ciascuno di acetone, etanolo, isopropanolo, metanolo, toluene e acqua.
Specifica
Polietilene | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Non autoclavabile | |
No | |
Cilindrico | |
53 mm |
Non sterile | |
Sì | |
Reusable | |
Larga | |
Polypropylene |