Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
Marca: Fisherbrand™ 00631-1500
Descrizione
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Use only with solvents compatible with LDPE
Order Info
Disponibili in confezioni da sei, tutti con la stessa etichetta, o in un assortimento di sei flaconi: un flacone da 500 ml ciascuno di acetone, etanolo, isopropanolo, metanolo, toluene e acqua.
Specifica
17 oz., 500 mL | |
17 oz. | |
Acqua deionizzata | |
Non sterile | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Non autoclavabile | |
No | |
Cilindrico | |
Deionized Water | |
53 mm | |
Yes |
500 ml | |
Natural | |
Polietilene | |
Blu | |
Sì | |
Reusable | |
Larga | |
Wash Bottle | |
Polypropylene | |
Polypropylene Closure |