Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Ideal for storage of dry powders.
Marca:  Fisherbrand™ 02911799A
Codice prodotto. 11734259
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifica
Specifica
0.5 oz., 15 mL
0.5 oz.
15.5mm
Soda Lime Glass
624/Cs.
Polyvinyl
Wide
50 mm
Polyvinyl
28-400 mm
Screw Cap
15 mL
Amber
Certificate of analysis
624/Cs.
White
Yes
Round
Wide Mouth Packer Bottle
Polypropylene
31 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile > 28mm-400 screw cap; Capacity: 0.5 oz. (15mL); 624/Cs.