Learn More
Fisherbrand™ Contenitori ambrati a imboccatura larga con tappo a cono in polietilene nero Poly-Seal
Ideale per la conservazione di materiali asciutti. I flaconi a imboccatura larga ambrati Fisherbrand™ con tappo conico in polietilene nero Polyseal vengono spesso utilizzati per applicazioni nei settori chimico e ambientale.
45.61€ - 53.95€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Glass |
Quantità | 24/Cs. |
Colore chiusura | Black |
Materiale rivestimento interno | PolyCone |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11728749
|
Fisherbrand™
02911444 |
30 mL | 28-400 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11738749
|
Fisherbrand™
02911445 |
60 ml | 33-400 | N/A | N/A | N/A | |||
11748749
|
Fisherbrand™
02911446 |
120 mL | 38-400 mm | N/A | N/A | N/A | |||
Descrizione
I contenitori in vetro ambrato sono dotati di imboccatura larga che li rende ideali come flaconi per impieghi generici con materiali solidi. Il colore ambrato protegge dagli ultravioletti rendendo questi contenitori adatti per solidi fotosensibili. Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche. Contenitori spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali.
- L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi per impieghi generici
- Il colore ambrato protegge dagli ultravioletti e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
- Classici "flaconi per vitamine" per confezioni farmaceutiche
Specifica
Amber | |
24/Cs. | |
PolyCone | |
Round | |
Polyseal Polyethylene Cone | |
Screw Cap |
Glass | |
Black | |
Wide | |
Wide Mouth Packer Bottle | |
Phenolic |