Learn More
Fisherbrand™ Contenitori ambrati a imboccatura larga con tappo a cono in polietilene nero Poly-Seal
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400
38-400 mm
Descrizione
I contenitori in vetro ambrato sono dotati di imboccatura larga che li rende ideali come flaconi per impieghi generici con materiali solidi. Il colore ambrato protegge dagli ultravioletti rendendo questi contenitori adatti per solidi fotosensibili. Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche. Contenitori spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali.
- Features a wide opening, making them ideal for general purpose use
- Amber color filters out ultraviolet wavelengths and can be used for light sensitive solids
- Classic "vitamin bottles" for pharmaceutical packaging
Specifica
Specifica
Capacità | 4 oz., 125mL |
Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Quantità | 24/Cs. |
Colore chiusura | Black |
Materiale rivestimento interno | PolyCone |
Finitura collo | 38-400 |
Bocca | Wide |