Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
41.00€ - 42.30€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P8 Series Electrophoresis System |
---|---|
Tipo | Comb |
Dimensioni gel | 10 x 10 cm |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) denti | Conteggio denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) denti | Conteggio denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12404667
|
Fisherbrand™
MP-8A |
0.77 cm | 8 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11983015
|
Fisherbrand™
MP-6D |
0.15 cm | 6 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11973015
|
Fisherbrand™
MP-6C |
0.08 cm | 6 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11993015
|
Fisherbrand™
MP-8C |
0.08 cm | 8 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11983025
|
Fisherbrand™
MP-8D |
0.15 cm | 8 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11933015
|
Fisherbrand™
MP-10C |
0.08 cm | 10 |
42.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12404657
|
Fisherbrand™
MP-10A |
0.05 cm | 10 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12464657
|
Fisherbrand™
MP-12A |
0.05 cm | 12 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11953015
|
Fisherbrand™
MP-12C |
0.08 cm | 12 |
42.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12484657
|
Fisherbrand™
MP-20A |
0.05 cm | 20 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12474657
|
Fisherbrand™
MP-15A |
0.05 cm | 15 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11963015
|
Fisherbrand™
MP-12D |
0.15 cm | 12 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12494657
|
Fisherbrand™
MP-6A |
0.05 cm | 6 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11943015
|
Fisherbrand™
MP-10D |
0.15 cm | 10 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Specifica
Owl P8 Series Electrophoresis System | |
Comb | |
10 x 10 cm |