Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
Marca:  Fisherbrand™ MP-12C
Codice prodotto. 11953015
  • 42.30€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Owl P8 Series Electrophoresis System
10 x 10 cm
0.08 cm
5.9 in.
15 cm
3.9 in.
13 cm
0.43 cm
13 cm
Comb
12
55 μL
3.9 in.
10 cm
0.16 in.
10 cm
5.11 in.