Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Requires 275mL liquid volume for submersion.
24.60€ - 47.63€
Specifica
Incrementi 0.0005
Da utilizzare con (apparecchiatura) 350mL Borosilicate Glass cylinder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Certificazione/Conformità Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Certificazione/Conformità Lunghezza (sistema metrico) Intervallo di gravità specifica Price Quantity & Availability  
11742263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555B
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.700 to 0.770 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11752263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555C
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0.760 to 0.830
26.70€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 17-07-2025
Add to basket
11772263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555E
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.880 to 0.950
27.00€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 26-08-2025
Add to basket
11782263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555F
NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0.94 - 1.01
26.05€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 23-07-2025
Add to basket
11762263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555D
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0.820 to 0.890
25.60€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 02-09-2025
Add to basket
11772273
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555J
NIST, ASTM E100, ASTM E126 335 mm 1.120 to 1.190 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11702273
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555H
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.060 to 1.130
26.80€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 03-09-2025
Add to basket
11792273
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555L
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.240 to 1.310
43.60€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 25-07-2025
Add to basket
11722283
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555P
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.420 to 1.490
24.60€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 28-07-2025
Add to basket
11702283
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555M
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.300 to 1.370 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11732283
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555Q
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.48 to 1.55 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11712283
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555N
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.360 to 1.430
26.70€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 17-07-2025
Add to basket
11950364
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555A
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.640 to 0.710 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11792263
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11555G
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1 - 1.07
26.00€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 30-09-2025
Add to basket
Description
Description
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Utilizzare un cilindro 08-530K, disponibile separatamente
  • Contrassegnati in via permanente con numeri di serie individuali
  • La precisione soddisfa o supera i requisiti ASTM E 100
  • Calibrati in conformità con i requisiti ASTM E 126
  • Con divisioni da 0.001
  • Utilizzare un cilindro 08-530E, disponibile separatamente
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifications
Specifications
0.0005
350mL Borosilicate Glass cylinder
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates