Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Requires 275mL liquid volume for submersion.
Marca:  Fisherbrand™ 11555B
Codice prodotto. 11742263
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Use Cylinder 08-530K, available separately
  • Permanently marked with individual serial numbers
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
  • Calibrated according to ASTM E 126 specifications
  • With divisions of 0.001
  • Use Cylinder 08-530E, available separately
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.0005
340 mm
Soda Lime Glass
0.700 to 0.770
NIST, ASTM E100, ASTM E126
350mL Borosilicate Glass cylinder
Specific Gravity Measurement
275 mL