Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
305.52€ - 337.68€
Specifica
Gamma di temperatura -25°C to +100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11637998
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
1600147
Plumbing Kit, Insulated
337.68€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
11697988
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
1600146
Plumbing Kit, Uninsulated
305.52€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
  • Plumbing kit
  • Material: Viton
Specifica
Specifica
-25°C to +100°C