Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
Marca:  Fisher Scientific™ 1600147
Codice prodotto. 11637998
  • 337.68€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
  • Plumbing kit
  • Material: Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Isotemp™ circulating bath
-25°C to +100°C
Plumbing Kit, Insulated
Viton