Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III and Dispensette Organic Bottletop Dispensers
Filling tubes for all BRAND Seripettor and Dispensette models made after 1997
16.55€ - 34.60€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15498013
|
BRAND™
708210 |
Telescoping Filling Tubes For Nominal Volume 0.5, 1, 2, 5, 10 mL | Dispensette™ S (all models), III, Organic, TA and seripettor™ pro | FEP | 70 to 140 mm |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15418023
|
BRAND™
708214 |
Telescoping Filling Tubes For Nominal Volume 0.5, 1, 2, 5, 10 mL | Dispensette™ S (all models), III, Organic, TA and seripettor™ pro | FEP | 195 to 350 mm |
33.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15428023
|
BRAND™
708216 |
Telescoping Filling Tubes For Nominal Volume 0.5, 1, 2, 5, 10 mL | Dispensette™ S (all models), III, Organic, TA and seripettor™ pro | FEP | 250 to 480 mm |
26.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15448023
|
BRAND™
708220 |
Telescoping Filling Tubes For Nominal Volume 25, 50, 100 mL | Dispensette™ S (all models), III, Organic, TA and seripettor™ pro | FEP | 250 to 480 mm |
34.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- 704536 - autoclavable filling tube for seripettor, 250mm, each
- 704538 - autoclavable filling tube for seripettor, 500mm, each
- Telescoping filling tubes adjust to correct height without cutting.
- Unique design allows aspiration of liquid from bottom of bottle while minimizing aspiration of precipitates.
- Two different diameter tubes: One for 1mL, 2mL, 5mL and 10mL nominal capacity dispensers; and one for 25mL, 50mL and 100mL nominal capacity dispensers
- Five different lengths: 70-140mm; 125-240mm; 170-330mm; 195-350mm; 250-480mm