Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III and Dispensette Organic Bottletop Dispensers
Filling tubes for all BRAND Seripettor and Dispensette models made after 1997
Marca:  BRAND™ 708220
23.19 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15448023
  • 34.60€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 704536 - autoclavable filling tube for seripettor, 250mm, each
  • 704538 - autoclavable filling tube for seripettor, 500mm, each
  • Telescoping filling tubes adjust to correct height without cutting.
  • Unique design allows aspiration of liquid from bottom of bottle while minimizing aspiration of precipitates.
  • Two different diameter tubes: One for 1mL, 2mL, 5mL and 10mL nominal capacity dispensers; and one for 25mL, 50mL and 100mL nominal capacity dispensers
  • Five different lengths: 70-140mm; 125-240mm; 170-330mm; 195-350mm; 250-480mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Telescoping Filling Tubes For Nominal Volume 25, 50, 100 mL
FEP
Dispensette™ S (all models), III, Organic, TA and seripettor™ pro
250 to 480 mm