Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor Adapters
Combine this rotor Adapter with the Fiberlite F14-6 x 250LE fixed-angle rotor.
895.46€ - 897.47€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11898362
|
Thermo Scientific™
75100136 |
50 mL Conical Tube (Set of 2) |
897.47€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11808372
|
Thermo Scientific™
75101073 |
15 mL Conical Tube (Set of 2) |
895.46€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor Adapters with the Fiberlite F14-6 x 250LE fixed-angle rotor.
Note:- Adapters 00369 and 00456 must be used together for 7mL round-bottom tubes
Ordering Information:
Fiberlite F14-6x250LE fixed-angle rotor body (75003662) is also available. Contact your sales representative for more information.
Specifica
Rotor Adapter |