Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor Adapters
Combine this rotor Adapter with the Fiberlite F14-6 x 250LE fixed-angle rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75101073
Codice prodotto. 11808372
  • 895.46€ / pezzi 2
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotor Adapters with the Fiberlite F14-6 x 250LE fixed-angle rotor.
Note:
  • Adapters 00369 and 00456 must be used together for 7mL round-bottom tubes
Ordering Information:
Fiberlite F14-6x250LE fixed-angle rotor body (75003662) is also available. Contact your sales representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotor Adapter
15 mL Conical Tube (Set of 2)