Learn More
Ethyl Acetate, puriss., Honeywell
36.35€ - 3611.30€
Identificatori chimici
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formula molecolare | C4H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 88.106 |
Numero MDL | MFCD00009171 |
InChI Key | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
IUPAC Name | etilacetato |
SMILES | CCOC(=O)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15692900
|
Honeywell Riedel-de Haën
27227-1L-GL |
1 L | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
15682900
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
27227-1L |
1 L | Plastic Bottle |
55.97€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15602910
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
27227-2.5L |
2.5 L | Plastic Bottle |
116.42€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15642910
|
Honeywell Riedel-de Haën
27227-5L |
5 L | Aluminum Bottle | N/A | |||||
15612910
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
27227-35KG |
35 kg | Stainless Steel Can |
867.31€
35kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15672900
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
27227-180KG |
180 kg | Metal Drum |
3611.30€
180kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
etilacetato |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Specifica
Ethyl Acetate | |
141-78-6 | |
2.2 to 11.5% (38°F) | |
801°F | |
CH3COOC2H5 | |
73mmHg (20°C) | |
506104 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
etilacetato | |
8857 | |
88.11g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF | |
0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C | |
−3°C (26.6°F) | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
1173 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥99.5% (GC) |
Sicurezza e movimentazione
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ethyl acetate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.