Learn More
Ethyl Acetate, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15682900
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Bottle
Stainless Steel Can
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densità 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5% (38°F)
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Numero UN 1173
Beilstein 506104
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.